Human caspase 9 peptide (20 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI2073PEA 105 EUR InStock
PRSI2073P
Human caspase 9 peptide (20 aa in the center)
Protéines et Peptides
Caspase-9 peptide is used for blocking the activity of caspase-9 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité