Human DRAK1 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI2147PEA 105 EUR InStock
PRSI2147P
Human DRAK1 peptide
Protéines et Peptides
DRAK1 peptide is used for blocking the activity of DRAK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité