Human Acinus peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI2219PEA 105 EUR InStock
PRSI2219P
Human Acinus peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
Acinus peptide is used for blocking the activity of Acinus antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité