Human Acinus peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI2241PEA 105 EUR InStock
PRSI2241P
Human Acinus peptide
Protéines et Peptides
Acinus peptide is used for blocking the activity of Acinus antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité