Human IRAK Peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI1007PEA 105 EUR InStock
PRSI1007P
Human IRAK Peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IRAK peptide is used for blocking the activity of IRAK antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité