Human GFR alpha 3 peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI1137PEA 105 EUR InStock
PRSI1137P
Human GFR alpha 3 peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
GFR alpha 3 peptide is used for blocking the activity of GFR alpha 3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité