Human DR4 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI1167PEA 105 EUR InStock
PRSI1167P
Human DR4 peptide
Protéines et Peptides
DR4 peptide is used for blocking the activity of DR4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité