Mouse caspase 12 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI2327PEA 105 EUR InStock
PRSI2327P
Mouse caspase 12 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
Caspase-12 peptide is used for blocking the activity of caspase-12 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité