Human IRAK-4 (amino acids near the C-terminus) Peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI3125PEA 105 EUR InStock
PRSI3125P
Human IRAK-4 (amino acids near the C-terminus) Peptide
Protéines et Peptides
IRAK4 peptide is used for blocking the activity of IRAK-4 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité