Human TIRP peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI3206PEA 105 EUR InStock
PRSI3206P
Human TIRP peptide
Protéines et Peptides
TIRP peptide is used for blocking the activity of TIRP antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité