SARS spike protein SARS Spike protein peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3223PEA 105 EUR InStock
PRSI3223P
SARS spike protein SARS Spike protein peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
SARS Spike peptide is used for blocking the activity of the SARS Spke antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité