Human TRIM5 alpha peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3241PEA 105 EUR InStock
PRSI3241P
Human TRIM5 alpha peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TRIM5 delta peptide is used for blocking the activity of the TRIM5 delta antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité