Mouse TLR11 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3285PEA 105 EUR InStock
PRSI3285P
Mouse TLR11 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
TLR11 peptide is used for blocking the activity of the TLR11 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité