Human TIRP peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3299PEA 105 EUR InStock
PRSI3299P
Human TIRP peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TIRP peptide is used for blocking the activity of TIRP antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité