Human cIAP1 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3325PEA 105 EUR InStock
PRSI3325P
Human cIAP1 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
cIAP peptide is used for blocking the activity of the cIAP antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité