Human XAF-1 peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3409PEA 105 EUR InStock
PRSI3409P
Human XAF-1 peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
XAF-1 peptide is used for blocking the activity of XAF-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité