Anthrax protective antigen Anthrax protective antigen peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3411PEA 105 EUR InStock
PRSI3411P
Anthrax protective antigen Anthrax protective antigen peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
Anthrax peptide is used for blocking the activity of Anthrax PA antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité