Avian influenza A (H5N1) neuraminidase Influenza A Peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3423PEA 105 EUR InStock
PRSI3423P
Avian influenza A (H5N1) neuraminidase Influenza A Peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
The peptide is used for blocking the activity of the avian influenza neuraminidase antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité