West Nile virus (WNV) matrix protein peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3429PEA 105 EUR InStock
PRSI3429P
West Nile virus (WNV) matrix protein peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
West Nile virus peptide is used for blocking the activity of West Nile Virus Matrix Protein antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité