West nile virus WNV envelope peptide (15 aa near the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3437PEA 105 EUR InStock
PRSI3437P
West nile virus WNV envelope peptide (15 aa near the center)
Protéines et Peptides
West Nile virus peptide is used for blocking the activity of West Nile virus envelope antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité