Human caspase 7 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3465PEA 105 EUR InStock
PRSI3465P
Human caspase 7 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Caspase-7 peptide is used for blocking the activity of caspase-7 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité