Human RPS6K1 peptide (16 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3511PEA 105 EUR InStock
PRSI3511P
Human RPS6K1 peptide (16 aa in the center)
Protéines et Peptides
RPS6K1 peptide is used for blocking the activity of RPS6K1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité