SARS spike protein SARS Spike protein peptide (20 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3525PEA 105 EUR InStock
PRSI3525P
SARS spike protein SARS Spike protein peptide (20 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SARS Spike peptide is used for blocking the activity of the SARS Spike antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité