SARS E protein SARS E protein peptide (11 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3533PEA 105 EUR InStock
PRSI3533P
SARS E protein SARS E protein peptide (11 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
SARS envelope peptide is used for blocking the activity of the SARS envelope antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité