Human CTRPy peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3579PEA 105 EUR InStock
PRSI3579P
Human CTRPy peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CTRP7 peptide is used for blocking the activity of the CTRP7 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité