Human APG7 peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3615PEA 105 EUR InStock
PRSI3615P
Human APG7 peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
APG7 peptide is used for blocking the activity of APG7 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité