Human LAMP-1 Peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3629PEA 105 EUR InStock
PRSI3629P
Human LAMP-1 Peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
LAMP-1 peptide is used for blocking the activity of LAMP-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité