Human TLR5 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3649PEA 105 EUR InStock
PRSI3649P
Human TLR5 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TLR5 peptide is used for blocking the activity of TLR5 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité