Human IRE1p Peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3657PEA 105 EUR InStock
PRSI3657P
Human IRE1p Peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
IRE1p peptide is used for blocking the activity of IRE1p antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité