Human IRE1p Peptide (15 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3659PEA 105 EUR InStock
PRSI3659P
Human IRE1p Peptide (15 aa in the center)
Protéines et Peptides
IRE1p peptide is used for blocking the activity of IRE1p antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité