Human ASK1 peptide
Fournisseur: ProSci
PRSI3677PEA 105 EUR InStock
PRSI3677P
Human ASK1 peptide
Protéines et Peptides
ASK1 peptide is used for blocking the activity of ASK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité