Human IL-32 Peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3749PEA 105 EUR InStock
PRSI3749P
Human IL-32 Peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
IL-32 peptide is used for blocking the activity of IL-32 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité