Human TNFRSF14 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3775PEA 105 EUR InStock
PRSI3775P
Human TNFRSF14 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
TNFRSF14 peptide is used for blocking activity of TNFRSF14 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité