Human Bfl-1 peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3875PEA 105 EUR InStock
PRSI3875P
Human Bfl-1 peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Bfl-1 peptide is used for blocking the activity of Bfl-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité