Avian Influenza NS1 Influenza NS1 Peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3915PEA 105 EUR InStock
PRSI3915P
Avian Influenza NS1 Influenza NS1 Peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Avian influenza nonstructural protein 1 peptide is used for blocking the activity of avian influenza nonstructural protein 1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité