Human Toso peptide (13 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI2273PEA 105 EUR InStock
PRSI2273P
Human Toso peptide (13 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Toso peptide is used for blocking activity of Toso antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité