Avian Influenza hemagglutinin 4 Influenza hemagglutinin 4 Peptide (10 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI3913PEA 105 EUR InStock
PRSI3913P
Avian Influenza hemagglutinin 4 Influenza hemagglutinin 4 Peptide (10 aa in the center)
Protéines et Peptides
Avian influenza hemagglutinin 2 peptide is used for blocking activity of avian influenza hemagglutinin 2 antibody. It usually blocks antibody activity completely in ELISA assays by incubating peptide with equal volume of antibody for 30 min at 37 °C antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité