Human PKR peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3947PEA 105 EUR InStock
PRSI3947P
Human PKR peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PKR peptide is used for blocking activity of PKR antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité