Human PEN2 peptide (13 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3981PEA 105 EUR InStock
PRSI3981P
Human PEN2 peptide (13 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
PEN2 peptide is used for blocking activity of PEN2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité