Human ORAI1 peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4041PEA 105 EUR InStock
PRSI4041P
Human ORAI1 peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
ORAI1 peptide is used for blocking the activity of ORAI1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité