Human LKB1 peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3987PEA 105 EUR InStock
PRSI3987P
Human LKB1 peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
LKB1 peptide is used for blocking the activity of LKB1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité