Human NogoA peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4089PEA 105 EUR InStock
PRSI4089P
Human NogoA peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
NogoA peptide is used for blocking the activity of NogoA antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité