Human CDNK2A peptide (18 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4211PEA 105 EUR InStock
PRSI4211P
Human CDNK2A peptide (18 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
CDKN2A peptide is used for blocking the activity of CDNK2A antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité