Mouse SLPI peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4251PEA 105 EUR InStock
PRSI4251P
Mouse SLPI peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
SLPI peptide is used for blocking the activity of SLPI antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité