H5N1 influenza A M2 H5N1 influenza A M2 peptide (15 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4333PEA 105 EUR InStock
PRSI4333P
H5N1 influenza A M2 H5N1 influenza A M2 peptide (15 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Avian Influenza A M2 peptide is used for blocking the activity of M2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité