Human PTEN peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI3515PEA 105 EUR InStock
PRSI3515P
Human PTEN peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PTEN peptide is used for blocking the activity of the PTEN antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité