Human Nhe-1 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4379PEA 105 EUR InStock
PRSI4379P
Human Nhe-1 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
Nhe-1 peptide is used for blocking the activity of Nhe-1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité