Human ZBP1 peptide (18 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci
PRSI4401PEA 105 EUR InStock
PRSI4401P
Human ZBP1 peptide (18 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
ZBP1 peptide is used for blocking the activity of ZBP1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité