Human MAPKAP1 peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4079PEA 105 EUR InStock
PRSI4079P
Human MAPKAP1 peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
MAPKAP1 peptide is used for blocking the activity of MAPKAP1 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité