Human Slitrk3 peptide (17 aa in the center)
Fournisseur: ProSci
PRSI4463PEA 105 EUR InStock
PRSI4463P
Human Slitrk3 peptide (17 aa in the center)
Protéines et Peptides
Slitrk3 peptide is used for blocking the activity of Slitrk3 antibody.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité